ホーム滅菌用フィルターユニット ステリカップ & ステリトップ
滅菌用フィルターユニット ステリカップ & ステリトップ
ステリカップ クイックリリースのこだわり解説動画 [英語]
お客様の声 |
---|
名古屋大学 技術補佐員 M様 |
・フィルター部分は確かに外しやすかったです。意識せずに自然と取りはずせます。 ・蓋はカチッと閉まる感じが閉めすぎずいい感じです。 ・ふたもボトルも書きやすいのはgoodです。 ・袋に貼ってある型番のシールがはがれるようになっているので、ノートに貼りなおして記録用に使えるのは便利だと思いました。 |
自治医科大学 実験補助担当 EN様 |
・製品の入っている袋が70%エタノールをスプレーしても滑りにくく、切り口も多いので開けやすくて便利だと思いました。 フタの入っている中袋はミシン目が少し分かりにくいです。 ・フィルターユニットの接続部分であるスカートがつかみやすい太さで持ちやすいです。 口元を誤って触ってしまわない構造になっているのは安心です。 ・ボトルに表記されている容量の数字が見やすく、容量も正確でした。 ・ボトルに広く書き込むスペースがあり、ざらざら面はエタノールで吹いても文字が残るのは嬉しいです。 ・フタも明るい水色で上面が広く書き込みやすいです。個人的にはこの水色好きですね。 |
麻布大学 准教授 I様 |
・ボトルについているグリップが握りやすい形状になっていていいですね。 ・キャップが最後にカチッと閉まって分かりやすく、密閉されているのが安心です。 ・ボトルが全体的にしっかり作られていて、バランスがよいので、フィルタレーションしている時に上が重くてもグラグラしないのは 地味に使いやすいです。 ・チューブを繋ぐコネクタがフィルターユニットに一体化しているので手間がいりません。 ろ過後はコネクタごと外しやすく、チューブに触らなくてよいのもいいですね。 |
製品一覧 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | フィルター材質 | 孔径 | ファネル容量 | フラスコ容量 | 入数 | カタログ番号 |
ステリカップ-VP | 親水性PES | 0.1 µm | 250 mL | 250 mL | 12/pk | S2VPU02RE |
1,000 mL | 1,000 mL | 12/pk | S2VPU11RE | |||
ステリカップ-GP | 親水性PES | 0.22 µm | 150 mL | 150 mL | 12/pk | S2GPU01RE |
250 mL | 250 mL | 12/pk | S2GPU02RE | |||
500 mL | 500 mL | 12/pk | S2GPU05RE | |||
500 mL | 1,000 mL | 12/pk | S2GPU10RE | |||
1,000 mL | 1,000 mL | 12/pk | S2GPU11RE | |||
ステリカップ-GV | 親水性 PVDF | 0.22 µm | 150 mL | 150 mL | 12/pk | S2GVU01RE |
250 mL | 250 mL | 12/pk | S2GVU02RE | |||
500 mL | 500 mL | 12/pk | S2GVU05RE | |||
500 mL | 1,000 mL | 12/pk | S2GVU10RE | |||
1,000 mL | 1,000 mL | 12/pk | S2GVU11RE | |||
ステリカップ-HV | 親水性 PVDF | 0.45 µm | 150 mL | 150 mL | 12/pk | S2HVU01RE |
250 mL | 250 mL | 12/pk | S2HVU02RE | |||
500 mL | 500 mL | 12/pk | S2HVU05RE | |||
1,000 mL | 1,000 mL | 12/pk | S2HVU11RE | |||
製品名 | フィルター材質 | 孔径 | ファネル容量 | 接続口径 | 入数 | カタログ番号 |
ステリトップ GP | 親水性PES | 0.22 µm | 150 mL | 45 mm | 12/ pk | S2GPT01RE |
250 mL | 45 mm | 12/ pk | S2GPT02RE | |||
500 mL | 45 mm | 12/ pk | S2GPT05RE | |||
1000 mL | 45 mm | 12/ pk | S2GPT10RE | |||
ステリトップ GV | 親水性PVDF | 0.22 µm | 500 mL | 45 mm | 12/ pk | S2GVT05RE |
製品名 | 容量 (mL) | ボトル口径 | 入数 | カタログ番号 | ||
レシーバーフラスコ | 250 mL | 45 mm | 12/ pk | S200B02RE | ||
500 mL | 45 mm | 12/ pk | S200B05RE | |||
1000 mL | 45 mm | 12/ pk | S200B10RE | |||
AP20 グラスファイバー プレフィルター | 100 | AP2007500 |
サンプル請求 | |
---|---|
![]() | サンプルのご依頼は、 下記の流れでメルク製品取り扱い販売店へご連絡ください。 |
ご希望の製品名、カタログ番号とサンプル希望の旨を、販売店ご担当者様にお伝えください。 サンプルご利用の方も、「お客様の声」をご投稿ください。 |
お問合せ先
メルク ライフサイエンス リサーチ&バイオロジー
On-Lineフォーム:製品・技術に関するお問合せ
TEL(テクニカルサービス):03-4531-1140
TEL(ご注文関連):03-4531-1141