Merck
162108
Sigma-Aldrich
4-アミノインダン
97%
ログインto View Organizational & Contract Pricing
別名:
4-インダンアミン
Empirical Formula (Hill Notation):
C9H11N
CAS番号:
分子量:
133.19
EC Number:
MDL番号:
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.592 (lit.)
bp
90-92 °C (lit.)
密度
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc2CCCc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-2-4-7-3-1-5-8(7)9/h2,4,6H,1,3,5,10H2
InChI key
RXTJLDXSGNEJIT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
445355445347130877
4-Aminoindan 97%
Sigma-Aldrich
162108
4-アミノインダン
5-Aminoindan 95%
Sigma-Aldrich
130877
5-アミノインダン
refractive index
n20/D 1.592 (lit.)
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
refractive index
-
bp
90-92 °C (lit.)
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
bp
247-249 °C/745 mmHg (lit.)
density
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
詳細
4-Aminoindan undergoes nucleophlic addition reaction with 2-chloroacetylisocyanate to yield 1-(2-chloroacetyl)-3-(2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-urea.
アプリケーション
4-Aminoindan was used in the synthesis of 4,5-dihydro-N-(2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)oxazol-2-amine and 1-(2-chloroethyl)-3-(2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)urea.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
Jessica S Fortin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(13), 4456-4469 (2007-05-15)
A number of N-phenyl-N'-(2-chloroethyl)ureas (CEUs) have been shown to be potent antimitotics through their covalent binding to the colchicine-binding site on intracellular beta-tubulin. The present communication aimed to evaluate the role of the electrophilic 2-chloroethyl amino moiety of CEU on
テクニカルサービス連絡先