Merck
190772
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzamide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥11,800
¥11,800
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥11,800
About This Item
化学式:
BrC6H4CONH2
CAS番号:
分子量:
200.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,800
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
190-193 °C (lit.)
官能基
amide
bromo
SMILES記法
NC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H6BrNO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
InChI Key
ZRWNRAJCPNLYAK-UHFFFAOYSA-N
詳細
Electrochemical fluorination of 4-bromobenzamide in anhydrous HF has been investigated[1].
アプリケーション
4-Bromobenzamide was used in the preparation of (N-benzylpiperidin-4-yl)-4-tri-n-butylstannylbenzamide[2].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
190772-BULK:
190772-50G:
190772-VAR:
190772-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electrochemical fluorination of aromatic compounds in anhydrous HF.
Shainyan BA and Danilevich YS.
Russ. J. Org. Chem., 42(2), 214-219 (2006)
C S John et al.
Cancer research, 55(14), 3022-3027 (1995-07-15)
The synthesis of [125I]-N-(N-benzylpiperidin-4-yl)-4-iodobenzamide (4-[125I]BP), a novel radiopharmaceutical that possesses high affinity for both sigma-1 and sigma-2 receptor subtypes, and its binding characteristics to MCF-7 breast cancer cells are described. To obtain high yields (with high specific activity) of radioiodinated