Merck
196304
Sigma-Aldrich
5-メチル-1H-ベンゾトリアゾール
98%
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Empirical Formula (Hill Notation):
C7H7N3
CAS番号:
分子量:
133.15
Beilstein:
116658
EC Number:
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
bp
210-212 °C/12 mmHg (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2[nH]nnc2c1
InChI
1S/C7H7N3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9-10-8-6/h2-4H,1H3,(H,8,9,10)
InChI key
LRUDIIUSNGCQKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
149491459376457
4-Methyl-1H-benzotriazole analytical standard
Supelco
14593
4-Methyl-1H-benzotriazole
Benzotriazole analytical standard
Supelco
76457
ベンゾトリアゾール
form
powder
form
-
form
-
form
-
bp
210-212 °C/12 mmHg (lit.)
bp
210-212 °C/12 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
mp
80-82 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
mp
140-146 °C
mp
97-99 °C (lit.)
詳細
5-メチル-1H-ベンゾトリアゾールは、航空機の除氷剤および氷結防止液の活性成分です。さまざまな腐食環境において銅および真鍮の腐食を予防します
アプリケーション
5-メチル-1H-ベンゾトリアゾールは、GC-MSを用いた廃水サンプル中のベンゾチアゾールおよびベンゾトリアゾールの測定において使用されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Carmen Domínguez et al.
Journal of chromatography. A, 1230, 117-122 (2012-02-18)
Benzothiazoles (BTHs) and benzotriazoles (BTRs) belong to a high production volume chemicals widely used in both industrial and household applications. Since they are recalcitrant to biodegradation, they are widespread in the environment. However, the BTHs and BTRs determination in environmental
Corrosion inhibition of copper by tolyltriazole.
Walker R.
Corrosion (Houston, TX, United States), 32(8), 339-341 (1976)
Devon A Cancilla et al.
Environmental toxicology and chemistry, 22(1), 134-140 (2002-12-31)
This paper presents the results of a number of field and laboratory studies to evaluate the environmental impact of aircraft deicing and anti-icing fluids (ADAFs) on aquatic systems. Both 5-methyl-1H-benzotriazole (5-MeBt) and 4-methyl-1H-benzotriazole (4-MeBt), known additives to ADAFs, were found
Rozanna Avagyan et al.
Environmental science and pollution research international, 22(8), 5842-5849 (2014-10-25)
Textiles play an important role in our daily life, and textile production is one of the oldest industries. In the manufacturing chain from natural and/or synthetic fibers to the final clothing products, the use of many different chemicals is ubiquitous.
テクニカルサービス連絡先