Merck
All Photos(3)
208337
Sigma-Aldrich
塩化マグネシウム
powder, <200 μm
Synonym(s):
マグノゲン
Linear Formula:
MgCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
95.21
EC 番号:
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
24.9-26.2% Mg basis (EDTA titration)
品質水準
200
形態
powder
不純物
<5%
粒径
<200 μm
mp
714 °C (lit.)
密度
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
Related Categories
詳細
クロロマグネサイトとしても知られる塩化マグネシウムは、無色の結晶性固体です。極めて吸湿性の高い性質を持っています。水とアルコールに溶解します。塩化ハイドロゲル存在下での塩化マグネシウム水和物の加熱によって、あるいは、塩化アンモニウムマグネシウムの直接の加熱のどちらかによって調製できます。無水塩化マグネシウムは、塩化マグネシウム六水和物から小葉のように結晶化します。これは電気伝導性です。MgCl2の結晶構造は層状です。構造は、Mg2+イオンによって占められた八面体ホールの交互の層を持った、立方最密充填です。
アプリケーション
ポリ(ビニルピロリドン)およびセルロースアセテートナノファイバーの合成時に、湿度を維持するための塩浴に使用されます。 セラミックや織物産業における一般的なアプリケーションを持っています。
包装
100 g in poly bottle
1 kg in poly bottle
5 kg in poly drum
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
More Documents
SDS
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service