アッセイ
99%
bp
158 °C/10 mmHg (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
密度
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C12H22O4/c1-15-11(13)9-7-5-3-4-6-8-10-12(14)16-2/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
ALOUNLDAKADEEB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
314.6 °F - closed cup
引火点(℃)
157 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
223115-100G:
223115-5G:
223115-500G:
223115-BULK:
223115-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック