Merck
All Photos(4)
274704
Sigma-Aldrich
Nafion分散溶液
greener alternative
5 wt. % in lower aliphatic alcohols and water, contains 15-20% water
Synonym(s):
Nafion 1100EW
CAS Number:
eCl@ss:
32110203
NACRES:
NA.23
形状
liquid
品質水準
当量
1,100
含みます
15-20% water
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
濃度
5 wt. % in lower aliphatic alcohols and water
屈折率
n20/D 1.379
粘度
8 cP(20 °C)
密度
0.874 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
InChI
1S/C7HF13O5S.C2F4/c8-1(9)2(10)24-5(15,16)3(11,4(12,13)14)25-6(17,18)7(19,20)26(21,22)23;3-1(4)2(5)6/h(H,21,22,23);
InChI key
FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
Nafionは、輸送現象の研究においてメンブレンの修飾に使用されました。Nafion溶液は、PtIr電極触媒の触媒活性を研究するときの電解質として使用されました。その懸濁液は、アルドースデヒドロゲナーゼ(ALDH)バイオアノードの調製にも使用されました。 これは、Fe相互接続の機械的 - 電気化学的な故障モードの調査における電解質のコンポーネントとして別の研究に使用されました。3
ナフィオン過フッ素化樹脂溶液は、電解質材料として広く使用されます。本化合物は、金属酸化物との複合膜の形成に使用することができます。この膜は、化学的に安定なプロトン交換膜(PEM)燃料電池の形成をさらに促進します。本化合物は、バイオマーカーの検出および選択性を向上させるため、メソポーラス金属フィルムにコーティングすることができます。また、本化合物は、グルコースバイオセンサー用のグラフェンと複合電極材料を形成することができます。
太陽エネルギーを使用して化学反応を促進する統合システムの担体材料。有機合成のための超強酸触媒として働きます。金属複合材料として形成されると、人工筋アクチュエータ、有機媒体中の電気活性種分析用の固体電解質、または有機電気合成の電極として使用できます。
包装
ガラスボトル入り
物理的形状
水素イオン型
法的情報
Nafion is a trademark of The Chemours Company FC, LLC
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
67.0 °F
引火点(℃)
19.44 °C
Regulatory Listings
Regulatory Listings are mainly provided for chemical products. Only limited information can be provided here for non-chemical products. No entry means none of the components are listed. It is the user’s obligation to ensure the safe and legal use of the product.
FSL
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
ISHL Indicated Name
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ISHL Notified Names
名称等を通知すべき危険物及び有害物
JAN Code
274704-500ML:4548173253398
274704-100ML:4548173128733
274704-25ML:4548173128740
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
More Documents
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service