Merck
311308
Sigma-Aldrich
1,4,7-トリアザシクロノナン
95%
別名:
オクタヒドロ-1H-1,4,7-トリアゾニン, トリエチレントリアミン
Empirical Formula (Hill Notation):
C6H15N3
CAS番号:
分子量:
129.20
Beilstein:
773877
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
bp
110-130 °C/7 mmHg (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
SMILES string
C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h7-9H,1-6H2
InChI key
ITWBWJFEJCHKSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
Show Differences
1 of 4
当該品目
D2780211378615420
1-Aza-12-crown-4 ≥97.0%
Sigma-Aldrich
11378
1-アザ-12-クラウン-4
2-Methylimidazole-d6 98 atom % D
Sigma-Aldrich
615420
2-Methylimidazole-d6
form
solid
form
crystals
form
-
form
solid
bp
110-130 °C/7 mmHg (lit.)
bp
-
bp
58-62 °C/0.005 mmHg (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
mp
156-159 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
mp
-
アプリケーション
金属錯体の分野で用いられる1,4,7-三官能誘導体を合成するための出発物質
高いカチオン結合選択性を有する錯滴定用試薬としての用途が期待されます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください ( T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
入力例:1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1473-1473 (1991)
Didar Asik et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(10) (2020-05-18)
Complexes of Fe(III) that contain a triazacyclononane (TACN) macrocycle, two pendant hydroxyl groups, and a third ancillary pendant show promise as MRI contrast agents. The ancillary group plays an important role in tuning the solution relaxivity of the Fe(III) complex
Inorgorganica Chimica Acta, 195, 89-89 (1992)
Christopher C Scarborough et al.
Inorganic chemistry, 50(24), 12446-12462 (2011-11-17)
The electron transfer series of complexes [Cr((t)bpy)(3)](n)(PF(6))(n) (n = 3+, 2+, 1+, 0 (1-4)) has been synthesized and the molecular structures of 1, 2, and 3 have been determined by single-crystal X-ray crystallography; the structure of 4 has been investigated
Bim Graham et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(13-14), 844-852 (2011-03-25)
The protein binding characteristics of the immobilized binucleating chelate system, 1,4-bis(1,4,7-triazacyclononan-1-yl)butane (tacn(2)butane), complexed with Cu(2+) ions have been investigated with hen egg white lysozyme, horse skeletal muscle myoglobin and horse heart cytochrome C, as well as three histidine-rich proteins, serum
テクニカルサービス連絡先