406074
多層カーボンナノチューブ
powdered cylinder cores, 20-30% MWCNT basis, O.D. × L 7-12 nm × 0.5-10 μm, avg. no. of layers, 5 ‑ 20
別名:
MWCNT, MWNT, 多層カーボンナノチューブ
スキップする
品質水準
アッセイ
20-30% MWCNT basis
フォーム
powder
特徴
avg. no. of layers 5 ‑ 20
組成
carbon content, >99% TGA
外径 × L
7-12 nm × 0.5-10 μm
平均部品サイズ
−270 mesh
<53 μm
mp
3652-3697 °C (lit.)
密度
~2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
1 of 4
当該品目 | 412988 | 901002 | 698849 |
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form - | form powder |
| assay 20-30% MWCNT basis | assay >7.5% MWCNT basis | assay >95% carbon basis | assay >98% carbon basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| feature avg. no. of layers 5 ‑ 20 | feature avg. no. of layers 5 ‑ 20 | feature - | feature - |
| composition carbon content, >99% TGA | composition carbon content, >99% TGA | composition - | composition carbon, >98% (total metals impurities) |
| O.D. × L 7-12 nm × 0.5-10 μm | O.D. × L 7-15 nm × 0.5-10 μm | O.D. × L 10-40 nm × 0.5-1.5 mm | O.D. × L 6-13 nm × 2.5-20 μm |
詳細
アプリケーション
物理的形状
調製ノート
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
406074-5G:
406074-VAR:
406074-100MG:
406074-1G:
406074-BULK:
406074-500MG:
406074-25G:
406074-25MG:
資料
グラフェンは透明導電性電極の新たな材料として期待されており、カーボンナノチューブや銀ナノワイヤとともに注目されています。
グラフェンの独特の特性は学際的興味を呼び起こし、そのハニカム構造が驚くべき電気的、光学的、機械的な性質を提供します。
SWCNT は、その超高速電荷輸送移動度により、FET、太陽電池、および光検出器において有望視されている。
A nanocomposite is typically defined as a mixture between a host material (e.g., polymer matrix) and nanofillers with at least one dimension of less than 100 nm.