Merck
431788
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸
99.995% trace metals basis
ログインto View Organizational & Contract Pricing
別名:
(エチレンジニトリロ)四酢酸, EDTA, エダタミル, エチレンジニトリロ四酢酸
化学式:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
CAS番号:
分子量:
292.24
Beilstein:
1716295
EC Number:
MDL番号:
eCl@ss:
39030907
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99.995% trace metals basis
形状
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 0.4 g/L at 20 °C
密度
1.46 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
E9884798681E6758
Ethylenediaminetetraacetic acid ACS reagent, 99.4-100.6%, powder
Sigma-Aldrich
E9884
エチレンジアミン四酢酸
Essential Grade
Ethylenediaminetetraacetic acid anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
E6758
エチレンジアミン四酢酸
Essential+ Grade
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 0.4 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 0.4 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
3  M NaOH: 100 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
詳細
エチレンジアミン四酢酸は金属イオンと錯体を形成することができる水溶性のキレート化剤です。
アプリケーション
エチレンジアミン四酢酸は、次の用途で使用できます。
  • ゾルゲルプロセスによる強磁性BiFeO3ナノ粒子の調製において、キレート剤として。
  • 希土類元素のクロマトグラフィー分離において移動相として。
  • 溶液中のクロム(III)イオンの比色推定にプローブとして使用するAuナノ粒子を官能基化するために。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
Ethylenediaminetetraacetic acid in endodontics
Z Mohammadi, et al.
European journal of dentistry, 7, S135-S142 (2013)
Nuclear magnetic resonance studies of metal-ethylenediaminetetraacetic acid complexes.
Kula RJ
Journal of the American Chemical Society, 85(19), 2930-2936 (1963)
Properties and Infrared Spectra of Ethylenediaminetetraacetic Acid Complexes. II. Chelates of Divalent Ions
Sawyer DT
Journal of the American Chemical Society, 81(4), 816-820 (1959)
EDTA: the chelating agent under environmental scrutiny
C Oviedo, et al.
Quimica nova, 26, 901-905 (2003)
Low-temperature synthesis of BiFeO3 nanoparticles by ethylenediaminetetraacetic acid complexing sol-gel process
Wei J and Xue D
Materials Research Bulletin, 43(12), 3368-3373 (2008)
テクニカルサービス連絡先