Merck
433012
ポリ(ジメチルシロキサン)、ビニル末端
average Mw ~25,000, viscosity 850-1,150 cSt (25 °C)(lit.)
別名:
PDMS
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥10,100
500 ML
¥33,600
¥10,100
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
この商品について
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
liquid
品質水準
分子量
average Mw ~25,000
average Mw ~25,000
屈折率
n20/D 1.4052
粘度
850-1,150 cSt(25 °C)(lit.)
bp
>93 °C (lit.)
ヨウ素価
2.2‑3.5
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)=O
InChI
1S/C8H18OSi2/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2/h7-8H,1-2H2,3-6H3
InChI Key
BITPLIXHRASDQB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
481955481246432997
refractive index
n20/D 1.4052
refractive index
n20/D 1.406
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
refractive index
n20/D 1.404
viscosity
850-1,150 cSt(25 °C)(lit.)
viscosity
~65 cSt
viscosity
100 cP(25 °C)(lit.)
viscosity
18,000-22,000 cSt
form
liquid
form
-
form
-
form
viscous liquid
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.97 g/mL at 25 °C
density
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.97 g/mL at 25 °C
mol wt
average Mw ~25,000
mol wt
-
mol wt
average Mn ~5,600
mol wt
-
bp
>93 °C (lit.)
bp
>200 °C
bp
-
bp
-
アプリケーション
金型エラストマ-、カプセル材料、電子部材用封止材。
特徴および利点
重合物は電子部材を湿気、ほこり、汚染物質から守る非腐食性の保護物を形成します。ポリマ-は加熱あるいは室温で硬化する可能性があります。 重合によって揮発性ガスは発生しません。
物理的形状
ジビニル機能性の、反応性シリコ-ン流体。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
433012-VAR:
433012-BULK:
433012-100ML:
433012-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
自己組織化単分子層(SAM:self-assembled monolayer)は多様な用途があります。本稿では、金SAM系におけるアルキルチオラートの利点を比較しています。
関連コンテンツ
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.
このキットで、さまざまなポリジメチルシロキサン(PDMS)表面を長期間親水性に改質することができます。
質問
1–3/3 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. What is the weight of the product 433012-500ML in grams in a 500ml bottle?
    1 回答
    1. The weight of the product 433012-500ML in a 500ml bottle can be estimated by multiplying the volume (500ml) by the density (0.965 g/mL), resulting in an approximate weight of 482.5g in the bottle.
      役に立ちましたか?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    0 回答