Merck
All Photos(2)
440914
Sigma-Aldrich
2,2′-アゾビス(2-メチルプロピオンアミジン) 二塩酸塩
granular, 97%
Synonym(s):
α,α′-アゾジイソブチルアミジン 二塩酸塩, AAPH
Linear Formula:
[=NC(CH3)2C(=NH)NH2]2·2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
271.19
Beilstein:
3718854
EC 番号:
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
形状
granular
t1/2
10 hr(56 °C)
mp
175-177 °C (lit.)
溶解性
acetone, dioxane, methanol, ethanol, DMSO and water: soluble
SMILES string
Cl.Cl.CC(C)(\N=N\C(C)(C)C(N)=N)C(N)=N
InChI
1S/C8H18N6.2ClH/c1-7(2,5(9)10)13-14-8(3,4)6(11)12;;/h1-4H3,(H3,9,10)(H3,11,12);2*1H/b14-13+;;
InChI key
LXEKPEMOWBOYRF-QDBORUFSSA-N
Related Categories
包装
25, 100 g in poly bottle
アプリケーション
フリ-ラジカル開始剤
アクリルモノマ-、ビニルモノマ-、およびアリルモノマ-の重合開始剤
特徴および利点
一次分解してカチオン性ラジカルとなります。UV照射下で分解します。カチオン性界面活性剤と相溶性があります。分解速度はpH 依存性です。
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service