Merck
All Photos(1)
449709
Sigma-Aldrich
塩化カルシウム
AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.9% trace metals basis
Synonym(s):
塩化カルシウム
Linear Formula:
CaCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
110.98
EC 番号:
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
品質水準
100
製品ライン
AnhydroBeads
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
不純物
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
mp
772 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
Related Categories
詳細
塩化カルシウム(CaCl2)は、水溶性のイオン結晶で、溶液はエンタルピー変化が大きいです。大半が石灰岩由来であり、また、ソルベー法の副産物です。吸湿性を有する無水塩であり、乾燥剤として使用できます。
アプリケーション
CaCl2は、以下のようなさまざまな用途に使用できます:
  • 凍結温度を低下させるため、また、氷結防止剤として
  • 太陽光吸収および除湿に使用できる吸収剤の製造
  • 水分含量の指標を得るためにコンクリートに混入
包装
10 g in ampule
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
More Documents
SDS
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service