Merck
456802
Sigma-Aldrich
4-(メチルチオ)フェニルボロン酸
≥95%
別名:
4-(メチルスルファニル)フェニルボロン酸, 4-(メチルスルファニル)ベンゼンボロン酸, 4-(メチルチオ)ベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
168.02
Beilstein:
3247219
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
不純物
<15% anhydride
mp
210-214 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES記法
CSc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2S/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
InChI Key
IVUHTLFKBDDICS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • Suzuki-Miyauraクロスカップリング反応。2-アリール-1-ブロモ-1-ニトロエテンや、臭化アルキニルとのカップリング反応。
  • ナフチリジンN-オキシド類との付加反応
  • THF誘導体の合成に用いるHeck反応中間体のオキシアリール化
  • スルホキシド化反応
  • 銅触媒ハロゲン化
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
456802-5G:
456802-25G:
456802-BULK:
456802-1G:
456802-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)