スキップする
483095
PEDOT:PSS
conductive grade, 1.3 wt. % aqueous dispersion
Sustainability features
別名:
PEDOT:PSS, ポリ(2,3-ジヒドロチエノ-1,4-ジオキシン)-ポリ(スチレンスルホナート)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
250 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥41,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
MDL number:
¥41,000
在庫あり出荷可能詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)-ポリ(スチレンスルホナート), 1.3 wt % dispersion in H2O
description
Electrodes
composition
PEDOT content, 0.5 wt. % , PSS content, 0.8 wt. %
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product, Sustainability features
concentration
1.3 wt % dispersion in H2O
band gap
1.6 eV
conductivity
1 S/cm
greener alternative category
,
storage temp.
2-8°C
General description
ポリ(スチレンスルホネート)アニオン(PEDOT/PSS)でドープされたポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)のような導電性ポリマーは、様々な有機オプトエレクトロニクス機器に広く使用されています。そのようなポリマーの高い電気伝導率および良好な耐酸化性は、電磁遮蔽とノイズ抑制に適しています。このように、ポリマーフィルムは、可視光スペクトル全体にわたって、さらに近赤外および近紫外領域でさえも高い透明度を有し、実質的に900~2,000 nmで100%の吸収を示すことが判明しました。吸収極大は400~800 nmにありません。導電性ポリマーの混合物。ポリマーに及ぼす小さな電磁場の影響が研究されました。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー変換および貯蔵に使用されているため、エネルギー効率を向上させた製品です。 さらなる情報についてはここをクリックしてください。
Application
PEDOT:PSSポリマーフィルムは、電子ビームリソグラフィーおよび集束イオンビームミリングにおける電荷消散層として使用されています。サンプル調製は、サファイヤ(Al2O3)基板上の窒化ガリウム(GaN)、ITOコートガラス基板上にスピンコーティングされた酸化亜鉛(ZnO)、融解シリカ、ニオブ酸リチウム(LiNbO3)、炭化ケイ素(SiC)およびダイアモンド(C)など様々な基板に対してより簡単かつ迅速であることが報告されています。PEDOT:PSS層は、有機太陽電池用のアノード緩衝層として、および有機太陽電池の透明導電性コーティングの代替物として使用されることも報告されています。様々な研究で、金属修飾導電性グレードPEDOTの使用が報告されています:太陽電池のアノード緩衝層としてのPSS、例:銅フタロシアニン/フラーレン系太陽電池4 ポリフッ化ビニリデン(PVDF)膜と組み合わせたPSSを使用して、PEDOT:PSS-PVDFイオン性液体ソフトアクチュエーターを製造するのに使用される場合があります。PEDOTの機能:擬似容量材料としてPSSが調べられました。
Virtually 100% absorption from 900-2,000 nm. No absorption maximum from 400-800 nm. Conductive polymer blend.
Features and Benefits
プラスチックやガラスなどの帯電防止コーティングに用いられます。
Packaging
ガラスボトル入り
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
655201739316900181
description
1.3 wt % dispersion in H2O
description
high-conductivity grade, 3.0-4.0% in H2O
description
0.8% in H2O, conductive inkjet ink
description
high-conductivity grade
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
concentration
1.3 wt % dispersion in H2O
concentration
3.0-4.0% in H2O
concentration
0.8% in H2O
concentration
0.5-1 wt. % (PEDOT: PSS in water)
band gap
1.6 eV
band gap
-
band gap
-
band gap
-
conductivity
1 S/cm
conductivity
>200 S/cm
conductivity
-
conductivity
-
ピクトグラム
Corrosion
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
一体何が起きているの?
WGK 2
PPE(個人用保護具)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
保管分類
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
引火点 (F)
No data available
引火点(°C)
No data available
適用法令
483095-VAR: + 483095-BULK: + 483095-250G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–10/12 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. What is the respective molecular weight of PEDOT and PSS in this product (PEDOT:PSS 483095)
    1 回答
    1. The molecular weight of this product is not determined. However, historical data indicates an overall molecular weight of approximately 280,000 daltons. There is a ratio of 1:2.5 for PEDOT:PSS.
      役に立ちましたか?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  4. Is the water deionized water?
    1 回答
    1. Deionized water is used in the formulation of this item.
      役に立ちましたか?
  5. Can I use this dispersion for making a PEDOT:PSS channel of OECT(Organic Electrochemical Transistor) using spin coating? Code -483095
    1 回答
    1. PEDOT:PSS can be applied for spin coating and Organic Electrochemical Transistors (OECTs). Here is a paper working on PEDOT:PSS based OECTs: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095656632100138X.
      Unfortunately, 483095 hasn't been tested for that application, but it is worth trying.
      役に立ちましたか?
  6. Can the PDOT be filtered through a 0.45 μm memberane filter. How do you recommend the 483095-250G to be filtered ?
    1 回答
    1. The filtration of PEDOT:PSS is not recommended. There are publications which suggest that this is possible, however customers have noted difficulty in filtration as well as separation.
      役に立ちましたか?
  7. You mentioned that deposited PEODT: PSS can withstand temperatures in excess of 200 degree celcius for a short duration. May I know how "short" it is? Is it for a few hours?
    1 回答
    1. PEDOT:PSS films can withstand 200 °C for up to 12 hours.
      役に立ちましたか?
  8. How do I test the coductivity of poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate), PEDOT:PSS?
    1 回答
    1. Conductivity measurements should be performed on poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate), PEDOT/PSS, films deposited on flat substrates.  This dispersion should be deposited as a thin and homogeneous layer on a flat substrate using deposition techniques, such as spin-coating or doctor blading.  The layer thickness can be determined by scratching the film off the substrate in places with a razor blade and scanning the stylus of a mechanical or optical profilometer across the scratched region(s). The sheet resistivity can then be measured with conventional four-point probes.
      役に立ちましたか?
  9. Is this PEDOT:PSS, poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate), product p-doped or n-doped?
    1 回答
    1. This PEDOT:PSS product is based on hole-doped or P-type polymers. PEDOT can be n-doped, but the materials are too unstable to be of any commercial value.
      役に立ちましたか?
  10. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
1–10/12 質問  