Merck
All Photos(3)
495786
Sigma-Aldrich
Nafion粉末
greener alternative
Synonym(s):
テトラフルオロエチレン-ペルフルオロ-3,6-ジオキサ-4-メチル-7-オクテンスルホン酸コポリマー, ペルフルオロ-3,6-ジオキサ-4-メチル-7-オクテン-1-スルホン酸
CAS Number:
MDL番号:
eCl@ss:
32110203
NACRES:
NA.23
形状
powder
品質水準
当量
1,100
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
粒径
35-60 mesh
mp
>350 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
InChI
1S/C7HF13O5S.C2F4/c8-1(9)2(10)24-5(15,16)3(11,4(12,13)14)25-6(17,18)7(19,20)26(21,22)23;3-1(4)2(5)6/h(H,21,22,23);
InChI key
FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
ナフィオンから生成された全フッ素置換樹脂(粉末)は、プロトン交換膜の生成に使用できます。その特性としては、高いプロトン伝導性、良好な物理化学的特性が挙げられます。また、高分子燃料電池の作製にも使用できます。
物理的形状
水素イオン型。
法的情報
Nafion is a trademark of The Chemours Company FC, LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
More Documents
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service