アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5090 (lit.)
bp
122-126 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)c1cccc(C)n1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-3-12-9(11)8-6-4-5-7(2)10-8/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI Key
FMSXHQBTRLUYHP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
JAN Code
552852-25G:
552852-BULK:
552852-VAR:
試験成績書(COA)