Merck
All Photos(2)
563994
Sigma-Aldrich
Nafion
greener alternative
Nafion 424, reinforced with poly(tetrafluoroethylene) fiber, thickness 0.013 in.
Linear Formula:
(C7HF13O5S . C2F4)x
CAS Number:
MDL番号:
NACRES:
NA.23
品質水準
当量
1,100
manufacturer/tradename
Nafion 424
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
L × W
12 in. × 12 in.
厚さ
0.013 in.
溶解性
H2O: insoluble
環境により配慮した代替製品カテゴリ
InChI
1S/C7HF13O5S.C2F4/c8-1(9)2(10)24-5(15,16)3(11,4(12,13)14)25-6(17,18)7(19,20)26(21,22)23;3-1(4)2(5)6/h(H,21,22,23);
InChI key
FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、よりグリーンな代替製品をお客様にお届けすることをお約束いたします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
ナフィオン膜は、乾燥血漿による電極の組み立てに使用されることがあります。
ナフィオンは、炭素-フッ素からなる疎水性テフロン骨格とスルホン酸基を持つパーフルオロ側鎖から構成されるパーフルオロカーボン材料で、幅広い商業用途に使用されています。酸性(プロトン)型および誘導体は固体の超酸触媒で、種々の合成用途に有用です。
包装
1 ea in rigid mailer
ステイフラットメーラー、ヒートシールホイルバッグ入り
一般的な室内環境で長期間(数ヵ月間)保存すると、有機化合物の反応により暗色化/褐変がよく起こります。製品が保存中密封されていることを確認してください。
・密封された状態を保ち、一般的な曝露を避けることで、影響は軽減されます。長期の保存には気密バッグの使用をお勧めします。
・変色は性能に影響を及ぼしませんが、希硝酸に浸すことで取り除けます。
その他情報
光沢のある滑らかな表面をカソード側に向けて設置してください(修復不可能な損傷を受ける場合があります)。
法的情報
Nafion is a trademark of The Chemours Company FC, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(℃)
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
More Documents
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service