Merck
All Photos(2)
565067
Sigma-Aldrich
Nafion
greener alternative
Nafion 324, reinforced with poly(tetrafluoroethylene) fiber, thickness 0.006 in.
Linear Formula:
(C7HF13O5S . C2F4)x
CAS Number:
MDL番号:
NACRES:
NA.23
品質水準
当量
1100 2nd membrane
1500 1st membrane
manufacturer/tradename
Nafion 324
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
L × W
12 in. × 12 in.
厚さ
0.006 in.
溶解性
H2O: insoluble
環境により配慮した代替製品カテゴリ
InChI
1S/C7HF13O5S.C2F4/c8-1(9)2(10)24-5(15,16)3(11,4(12,13)14)25-6(17,18)7(19,20)26(21,22)23;3-1(4)2(5)6/h(H,21,22,23);
InChI key
FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
詳細
テフロン繊維を含んでおり、軽量かつ高い強度を有するナフィオン膜(ドライ、プロトン型)です。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをご覧ください。
アプリケーション
ナフィオン過フッ素化膜は、主に燃料電池用の水素交換膜(PEM)として用いられています。リチウム同位体分離用の膜として使うこともでき、さらに融合反応装置の燃料としても利用できます。化学的安定性に優れ、陽イオン伝導性が高いです。バッテリーやセンサーに利用できる可能性があります。
Surface that is shiny and smooth must be installed facing the cathode.
ナフィオンは、炭素-フッ素からなる疎水性テフロン骨格とスルホン酸基を持つパーフルオロ側鎖から構成されるパーフルオロカーボン材料で、幅広い商業用途に使用されています。酸性(プロトン)型および誘導体は固体の超酸触媒で、種々の合成用途に有用です。
包装
1 ea in rigid mailer
ステイフラットメーラー、ヒートシールホイルバッグ入り
一般的な室内環境で長期間(数ヵ月間)保存すると、有機化合物の反応により暗色化/褐変がよく起こります。製品が保存中密封されていることを確認してください。
・密封された状態を保ち、一般的な曝露を避けることで、影響は軽減されます。長期の保存には気密バッグの使用をお勧めします。
・変色は性能に影響を及ぼしませんが、希硝酸に浸すことで取り除けます。
法的情報
Nafion is a trademark of The Chemours Company FC, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(℃)
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
More Documents
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service