Merck
668796
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,2,3,4-テトラヒドロ-1-ナフチルアミン
97%
ログインto View Organizational & Contract Pricing
別名:
(S)-(+)-1-アミノテトラリン, (S)-(+)-1-アミノテトラリン
化学式:
(C10H11)NH2
CAS番号:
分子量:
147.22
Beilstein:
2360279
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.565
bp
250 °C
密度
1.010 g/mL at 25 °C
SMILES string
N[C@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7,11H2/t10-/m0/s1
InChI key
JRZGPXSSNPTNMA-JTQLQIEISA-N
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
445355A80009678864
refractive index
n20/D 1.565
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
refractive index
n20/D 1.590 (lit.)
refractive index
-
bp
250 °C
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
bp
275-277 °C/713 mmHg (lit.)
bp
110 °C/5 mmHg
density
1.010 g/mL at 25 °C
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
アプリケーション
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine is a chiral amine that can be used:
  • To prepare a 2-pyridylmethylene-(S)-(+)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine containing pentanuclear trigonal bipyramidal [Co3Fe2] complex, which exhibits electron-transfer-coupled spin transition (ETCST) properties.
  • To prepare imine-substituted thiophene Schiff base compounds.
  • To derivatize macrocyclic diarylheptanoid compounds of biological importance.
法的情報
Tetralin is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Crystal structures of four chiral imine-substituted thiophene derivatives
Hern'andez-T'ellez G, et al.
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 72(3), 350-354 (2016)
Synthesis and antibacterial evaluation of macrocyclic diarylheptanoid derivatives
Lin H, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 26(16), 4070-4076 (2016)
Solvent-induced on/off switching of intramolecular electron transfer in a cyanide-bridged trigonal bipyramidal complex
Wei R-J, et al.
Dalton Transactions, 45(43), 17104-17107 (2016)
テクニカルサービス連絡先