Merck
716928
Sigma-Aldrich
金ナノロッド
palladium coated, 25 nm diameter, 100 μg/mL in H2O, dispersion
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
Auナノロッド, 金ナノロッド
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
物質
palladium
品質水準
形状
colloidal suspension
dispersion
nanorod
濃度
100 μg/mL in H2O
直径× L
25 nm × 75 nm
直径
25 nm
密度
1 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
物性
一度でも凍ると品質が損なわれるため、凍らさないでください。約4°Cで保存してください。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
WGK
WGK 3
JAN Code
716928-VAR:
716928-10ML:
716928-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
金ナノロッドのエレクトロニクスから触媒、生物医学、診断にいたる応用例についてご紹介いたします。シグマアルドリッチでは金ナノ粒子、金ナノロッド、金ナノワイヤなどさまざまな形状の金ナノ粒子を販売いたしております。
陽極酸化チタニアナノチューブ(TiNT)についてご紹介します。チタニアが持つ優れた材料特性と、ナノチューブの制御された構造によって得られる高表面積との組み合わせが相まって、多くの用途で活用されることが予想されます。
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
すべて表示