スキップする
761036
SYLGARD® 184
10 g clip-pack
別名:
シリコーン, ビニル末端PDMS, ポリジメチルシロキサン, 硬化剤
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 ea
カートの在庫状況を確認する
¥32,900
この商品について
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
¥32,900
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
description
Dielectric shore 43, Volume resistivity 2.9E+14 ohm*cm
form
liquid
refractive index
n/1554 1.3997, n/1321 1.4028, n/589 1.4118, n/632.8 1.4225
General description
SYLGARD®184は、ポリマーベースおよびポリマーマトリックスを架橋する硬化剤を有する2成分系のシリコンベースのエラストマーキットです。その結果形成される複合体は、張力(UTS)約5.2 MPaおよびショア硬さ(室温)約44を有するポリジメチルシロキサン(PDMS)です。UTS、硬度、ヤング率(E)は、硬化温度が高いほど増加します。
Application
SYLGARD®184ベースのPDMSは、マイクロ流体力学、微小電子機械システム(MEMS)およびその他のフレキシブル電子デバイスなど、さまざまなアプリケーションのためのソフトリソグラフィーで使用することができます。 また、太陽電池の水分膜として使用できる疎水性PDMSフィルムを形成することができます。
Packaging
簡便なブリスターパックに入った、秤量済みモノマーおよび硬化剤。これは2つのパーツが透明なパウチで包装され、別々のコンパートメントに分かれており事前に混和されていません。
SYLGARD 184シリコンエラストマーキットはベース/硬化剤で構成され、重量比10(ベース):1(硬化剤)で手動により混合します。
Preparation Note
表面の調製 - 接着を要する用途では、多くのシリコーン封入剤に、プライミングが必要です。最善の結果を得るには、非常に薄い、均一なコーティングでプライマーを適用し、適用後に拭き取ってください。適用後は、シリコーンエラストマーを適用する前に、完全に硬化させてください。プライマーの使用に関する追加の指示は、個々のプライマーに特有のインフォメーションシートに記載されています。
プロセシング/硬化 - 完全に混合すると、シリコーン封入剤は、シリコーン封入剤を硬化する容器に直接注入/分注できます。空気同伴を最低限に抑えるように注意してください。実施可能な場合、入れるまたは封入する成分に空隙が多い時は特に、注入/分注を真空下で行ってください。真空技術を使用できない場合は、シリコーン封入剤を注入/分注した後、ユニットの空気を抜いてください。Dowシリコーン封入剤は、室温(25℃/77°F)または熱で硬化します。室温で硬化させる封入剤は、加熱による促進で硬化を早めることもできます。各製品の理想的な硬化条件を、製品選択表に示します。
ポットライフおよび硬化速度 - 硬化反応は混合プロセスと共に開始されます。最初に、粘度が段階的に増加することで硬化が明らかになり、次にゲル化して、固体エラストマーになります。ポットライフは、ベース剤と硬化剤が混合された後、粘度が倍加するために必要な時間と定義され、温度と用途に大きく依存します。データ表を参照してください。
有用な温度範囲 - ほとんどの用途で、シリコーンエラストマーは、-45~200℃(-49~392°F)の温度範囲で長期間使用可能です。しかし、この温度範囲の最低温と最高温では、特定の用途における物質の挙動と性能がより複雑になることがあり、追加の考慮が必要です。特定の最終使用環境に関しては適切に試験を行ってください。低温での性能については、-55℃(-67°F)などの条件への熱サイクルが可能ですが、部品やアセンブリについて、性能を確認してください。性能に影響を与えうる因子は、部品の配置とストレス感受性、冷却率と保持時間、および過去の温度歴です。最高温では、硬化したシリコーンエラストマーの耐久性は、時間および温度依存性です。予想されるとおり、温度が高くなるほど、物質が使用可能な期間が短くなります。
適合性 - 特定の物質、化学物質、硬化剤、および可塑剤は、追加した硬化ゲルの硬化を阻害する場合があります。最も顕著な例は以下の通りです:有機スズおよびその他の有機金属化合物、有機スズ触媒含有シリコーンゴム、硫黄、多硫化物、ポリスルホン、またはその他の硫黄含有物質、不飽和炭化水素可塑剤、および一部のはんだ付け剤残留物。基質や物質が硬化阻害を引き起こす可能性について疑問がもたれる場合は、小スケールで適合性試験を行い、その用途における適合性を確認することをお勧めします。疑問がもたれる物質と硬化したゲルの界面に液体または硬化していない製品が存在する場合、不適合性と硬化の阻害が示されます。
Legal Information
Sylgard is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
761028805998378348
refractive index
n/1554 1.3997, n/589 1.4118, n/1321 1.4028, n/632.8 1.4225
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
viscous liquid
description
Dielectric shore 43, Volume resistivity 2.9E+14 ohm*cm
description
-
description
Form: Black liquid (part A), off-white liquid (part B), Viscosity: 3160 cPs (part A), 1110 cPs (part B)
description
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SYLGARD® 184
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 3
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–6/6 質問  
  1. What is the difference between 5g and 10g . And if they represent number of pouches then what's the weight of the PDMS solution obtained from one pouch by mixing it with the prescribed ratio?
    1 回答
    1. SYLGARD® 184 is sold in a 5 gram clip pack as product 761028 and a 10 gram pack size as product 761036. The only difference is in the amount of SYLGARD® 184 associated with either product. Both products have in total 5 blister type packages with two components that are separated with a clip. One pouch houses the base and the other pouch holds the curing agent. The clip should be removed and the two components can be mixed in a 10 (base) :1 (curing agent) ratio by weight.
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What is the volume of the silicone in one clip-pack after it has been mixed in mL?
    1 回答
    1. One clip-pack of this product contains 10 g of materials; however, the volume cannot be calculated because there is no density information available.
      役に立ちましたか?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  5. Hi, I want to order PDMS for my work for encapsulation layer of sensor. I have some question about this. 1- What is the meaning of EA is size? 2- what is the weight of this product ? ( both main and curing component) 3- what is clip pack ?
    1 回答
    1. The pack size of 761028-5EA consists of 5 blister packs that are 5g of material(5 x 5g). This is a blister-type package with a clip that separates the 2 components. The small pouch is the curing agent. The composition is supplied in a 10:1 mix ratio. First, remove the clip, to allow the mixing of the components - then open the package to use the mixture.
      役に立ちましたか?
  6. Does product 761036 contain any plasticizer, and what is this product composed of?
    1 回答
    1. The product is not analyzed for any plasticizer content, but it is not expected to contain any in the formulation. For more details, please refer to the attached files.