761974
Sigma-Aldrich
N-(2-Bromoethyl)succinimide
97%
別名:
1-(2-Bromoethyl)-2,5-pyrrolidinedione
Empirical Formula (Hill Notation):
C6H8BrNO2
CAS番号:
分子量:
206.04
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
100
アッセイ
97%
mp
56-60
SMILES string
BrCCN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H8BrNO2/c7-3-4-8-5(9)1-2-6(8)10/h1-4H2
InChI key
AXYDHHRUFSOIAB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
storage_class_code
13 - Non Combustible Solids
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
その他のドキュメント
テクニカルサービス連絡先