Merck
All Photos(3)
763284
Sigma-Aldrich
9-アザビシクロ[3.3.1]ノナンN-オキシル
greener alternative
95%
Synonym(s):
9-アザビシクロ[3.3.1]ノナンN-オキシルラジカル, ABNO
Empirical Formula (Hill Notation):
C8H14NO
CAS Number:
Molecular Weight:
140.20
Beilstein:
1681761
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
reaction suitability
reagent type: ligand
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
mp
65-70 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES string
C[C@@]12CCC[C@@](C)(CCC1)N2[O]
InChI
1S/C10H18NO/c1-9-5-3-7-10(2,11(9)12)8-4-6-9/h3-8H2,1-2H3/t9-,10+
InChI key
GGWCZKZSILYISB-AOOOYVTPSA-N
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
詳細
9-アザビシクロ[3.3.1]ノナン N-オキシル(ABNO)は、立体障害のない安定したクラスのニトロキシルラジカルに属します。アルコールの酸化を効率的に触媒して、対応するカルボニル化合物をもたらします。ABNOは、(MeObpy)CuI(OTf) (MeObpy =4,4′-ジメトキシ-2,2′-ビピリジン)とともに触媒系を構成します。この触媒系は、すべてのカテゴリーのアルコールの好気的酸化に有用です。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は触媒効率の向上した製品です。詳細情報についてはここをクリックしてください。
アプリケーション
9-アザビシクロ[3.3.1]ノナンN-オキシル(ABNO)はアルコールの好気性酸化に使用できます。
Catalytic oxidant for copper-catalyzed greener oxidation of alcohols under aerobic conditions.
Copper(I)/ABNO-Catalyzed Aerobic Alcohol Oxidation: Alleviating Steric and Electronic Constraints of Cu/TEMPO Catalyst Systems
包装
50, 250 mg in glass bottle
1 g in glass bottle
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
More Documents
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service