Merck
81387
Sigma-Aldrich
ポリ塩化ビニル
high molecular weight
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
PVC
化学式:
(CH2CHCl)n
CAS番号:
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
K-value 69 - 71
形状
powder
密度
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
InChI key
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
34676481392189588
vibrant-m
81387
ポリ塩化ビニル
vibrant-m
346764
ポリ塩化ビニル
vibrant-m
81392
ポリ塩化ビニル
vibrant-m
189588
ポリ塩化ビニル
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
description
K-value 69 - 71
description
-
description
-
description
-
application(s)
battery manufacturing
application(s)
battery manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
アプリケーション
ポリ(塩化ビニル)は、生物学的センサー、ポリマーに基づく電解質、およびその他の電気化学的センサーなどのアプリケーションのための膜電極の生成を容易にするポリマーマトリックスとして使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A DNA-based coated wire membrane sensor for selective determination of amiloride in pharmaceutical compounds, plasma and urine
Allafchian A and Ensafi AA
Journal of the Brazilian Chemical Society, 21(3), 564-570 (2010)
Screen-printable porous glass: a new material for electrochemical sensors
Cranny A, et al.
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 26(7), 4557-4564 (2015)
Conductivity, dielectric behavior and FTIR studies of high molecular weight poly (vinylchloride)-lithium triflate polymer electrolytes
Ramesh S and Chai MF
Materials Science and Engineering, B, 139(2-3), 240-245 (2007)
Olivier Firmesse et al.
International journal of food microbiology, 159(3), 179-185 (2012-10-31)
The aim of this study was to determine how quickly the surface of a refrigerated supermarket serve over counter becomes loaded with bacteria. New material made of polyvinyl chloride or stainless steel was placed on the surface on which foodstuffs
Gianluigi Li Bassi et al.
Critical care medicine, 41(2), 518-526 (2012-12-25)
To assess the structural characteristics involved in the design of high-volume low-pressure endotracheal tube cuffs that are associated with fluid sealing effectiveness and to determine the extent of transmitted tracheal pressures upon cuff inflation. In vitro study. Pneumology laboratories. Eight
テクニカルサービス連絡先