Merck
900512
Sigma-Aldrich
CdSe/CdS core-shell type quantum rods
fluorescence λem 560 nm, 5 mg/mL in hexane
別名:
CANdot®, Elongated quantum dots, Fluorescent nanocrystals, QDs, Quantum rods
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥37,200
¥37,200
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
詳細
Emissive Layer
品質水準
フォーム
dispersion
濃度
5 mg/mL in hexane
蛍光検出
λem 560 nm
λem 560 nm±8 nm FWHM <38 nm, quantum yield >70%
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
900514900511776769
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
(Surface group ODPA/HPA)
functional group
-
concentration
5 mg/mL in hexane
concentration
5 mg/mL in hexane
concentration
5 mg/mL in hexane
concentration
5 mg/mL in toluene
fluorescence
λem 560 nm, λem 560 nm±8 nm FWHM <38 nm, quantum yield >70%
fluorescence
λem 620 nm, λem 620 nm±8 nm FWHM <45 nm, quantum yield >70%
fluorescence
λem 530 nm, λem 530 nm±8 nm FWHM <45 nm, quantum yield >70%
fluorescence
FWHM <80 nm, quantum yield ~40%, λem 590 nm
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
dispersion
form
dispersion
form
dispersion
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
アプリケーション
CdSe/CdS quantum rods possess excellent optoelectronic properties such as tunable emission wavelength, high extinction coefficient, polarized emission, enhanced quantum yield and exhibit an order of magnitude higher brightness.[1][2] These outstanding properties make the CdSe/CdS nanorods suitable for applications such as displays, solid state lighting (LED) and lasers as these require strong fluorescence.
法的情報
Fraunhofer CAN is a research division of the Fraunhofer IAP.
CANdot is a registered trademark of Fraunhofer CAN
免責事項
Do not freeze.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900512-BULK:
900512-1ML:4548174013304
900512-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jelena Dimitrijevic et al.
Nanoscale, 6(17), 10413-10422 (2014-08-01)
CdSe/CdS-Quantum-dots-quantum-rods (QDQRs) with an aspect ratio of ∼ 6 are prepared via the seeded growth method, encapsulated within a shell of crosslinked poly(isoprene)-block-poly(ethylene glycol) (PI-b-PEG) diblock copolymer, and transferred from the organic phase into aqueous media. Their photoluminescence quantum yield
Margherita Zavelani-Rossi et al.
Nanoscale, 2(6), 931-935 (2010-07-21)
Colloidal semiconductor quantum rods have demonstrated many advantageous properties as light emitters such as high quantum yield, tunable emission wavelength, and polarized emission. This makes them an interesting optical gain material for laser applications. We report room-temperature gain lifetimes in
資料
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
量子ドットの合成法、利点と欠点および量子ドット太陽電池デバイスの構造、効率と短所に関して最新研究をご紹介します。
コロイド状量子ドットは、生体イメージングや、照明、ディスプレイから太陽電池やセキュリティタグなど、さまざまな用途への応用が期待されています。
Colloidal quantum dots have a variety of potential applications ranging from bio-imaging, lighting, and displays to solar cells and security tags.
すべて表示
質問
1–2/2 質問  
  1. Hi, the exitation wavelength is 488nm? Are the very sensitive to photobleaching? Thanks!
    1 回答
    1. This product can be excited with 450 nm using integrating sphere spectroscopy. The maximum excitation wavelength for this product is 543 nm. No specific details are available regarding sensitivity of this product to photobleaching.
      役に立ちましたか?
  2. I would like to kindly ask the width or the length of this rod can be provided for me to know the size. Thank you.
    1 回答
    1. The nanorod dimensions are as follows:
      Length 11.9 - 17.7 nm
      Width 3.9 - 4.9 nm