スキップする
905984
金ナノロッド
10 nm diameter, Cy3 and amine functionalized, powder
別名:
Auナノロッド, 金ナノロッド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1.75 mg
カートの在庫状況を確認する
¥76,900
この商品について
UNSPSC Code:
12141717
NACRES:
NA.23
MDL number:
¥76,900
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
nanorod, powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Application
Owing to size and shape dependent quantum effects, the gold nanoparticles exhibit unique surface plasmon resonance absorption, scattering, fluorescence, and photothermal properties[1][2][3] which render them suitable for applications in catalysis, chemical sensing, biosensing , cellular and bioimaging, drug and gene delivery, and photothermal therapy[1][2][3][4][5][6]. The fluorescent labeling of gold nanoparticles have been shown to cause emission enhancement in fluorophores. This makes the fluorescence tagged gold nanoparticles a dual mode nanoprobe for drug delivery and bioimaging applications[1][7][8].
Legal Information
Product of Nanopartz Inc.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
905909905852905720
form
nanorod, powder
form
nanorod, powder
form
nanorod, powder
form
nanorod, powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 金ナノロッド
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
表面未修飾の金ナノロッドへのカルボキシ基修飾方法、およびその金ナノロッドを用いたストレプトアビジンおよびIgGの結合について解説します。
Fluorescently Labeled Gold Nanoparticles with Minimal Fluorescence Quenching
Lu Y, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114, 17446-17446 (2010)
Gold Nanoparticles for In Vitro Diagnostics.
Wen Zhou et al.
Chemical reviews, 115(19), 10575-10636 (2015-06-27)
Xiaohua Huang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 21(48), 4880-4910 (2009-12-28)
Noble metal nanoparticles are capable of confining resonant photons in such a manner as to induce coherent surface plasmon oscillation of their conduction band electrons, a phenomenon leading to two important properties. Firstly, the confinement of the photon to the
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
905984-1.75MG04054839935824