100
nanofiber
200-800 nm ± 100 nm × 2-hundreds of μm , Structure: Polycystalline nanofibers
(monoclinic and tetragonal
Typical Size of Crystallites: ∼8-13 nm)
spec. surface area 20-30 m2/g
13 - Non Combustible Solids
nwg
ロット番号を入力して試験成績書(COA)を検索してください。
ロット番号を入力して原産地証明書(COO)を検索してください。
テクニカルサービス連絡先