Merck
91508
Sigma-Aldrich
1-ブチル-3-メチルイミダゾリウム テトラフルオロボラート
≥97.0% (HPLC)
別名:
BMIMBF4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,500
50 G
¥20,000
250 G
¥83,800
¥4,500
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,500
50 G
¥20,000
250 G
¥83,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15BF4N2
CAS番号:
分子量:
226.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,500
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
liquid
密度
1.21 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.BF4/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)5/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムテトラフルオロボラート は抽出脱硫による液体燃料からジベンゾチオフェン(DBS)を除去するための抽出剤として用いられることがあります。[1]
その他情報
水素化反応[2]、均一系よりも高エナンチオ選択的な不斉水素化反応[3]、室温での鈴木クロスカップリング反応など、多くの反応に用いられているイオン液体です。[4]
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
550.4 °F
引火点(℃)
288 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
91508-BULK:
91508-VAR:
91508-INTR:
91508-250G:4548173183244
91508-50G:4548173183251
91508-5G:4548173183268
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P.J. Dyson et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 25-25 (1999)
A.L. Monteiro et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8, 177-177 (1997)
Preparation of 1?Butyl?3?Methyl Imidazolium?Based Room Temperature Ionic Liquids
Dupont, Jairton, et al.
Organic Syntheses, 236-236 (2003)
C.J. Mathews et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 1249-1249 (2000)
Toshiyuki Wako et al.
Scientific reports, 10(1), 8948-8948 (2020-06-04)
During cell division, mitotic chromosomes assemble and are equally distributed into two new daughter cells. The chromosome organisation of the two chromatids is essential for even distribution of genetic materials. Although the 11-nm fibre or nucleosome structure is well-understood as