915254
100
liquid
50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA)
5 nm (core)
acrylate
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
Danger
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
3 - Flammable liquids
WGK 3
114.8 °F
46 °C
ロット番号を入力して試験成績書(COA)を検索してください。
ロット番号を入力して原産地証明書(COO)を検索してください。
Target applications for the ZrO2 include AR/VR, optical devices such as diffractive optical elements, wafer-level optics, sensors, and micro-lens arrays, and various display technologies including organic light-emitting diodes, quantum dots, and mini and micro light-emitting diodes.
テクニカルサービス連絡先