スキップする
933384
Diamond Tip
Retractable Scriber
別名:
diamond scriber
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
General description
EMS techware
Application
Sturdy scribers leave a permanent marking on virtually any surface, including metal, glass, or plastic and widely used throughout the laboratories. This is a high quality chrome pen that features appearance as well as utility. The diamond is mounted in a stainless steel tip and refills are available. The tip is finished at a 60° angle.
To improve your productivity and allow you to view more than one sample at a time
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)