Merck
A79922
9-アミノ-1,2,3,4-テトラヒドロアクリジン 塩酸塩 水和物
≥99%
別名:
塩酸タクリン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 G
¥9,140
5 G
¥28,200
¥9,140
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C13H14N2 · HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
234.72 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
solid
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
InChI
1S/C13H14N2.ClH.H2O/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;;/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2,(H2,14,15);1H;1H2
SMILES string
O.Cl.Nc1c2CCCCc2nc3ccccc13
InChI key
PXGRMZYJAOQPNZ-UHFFFAOYSA-N
assay
≥99%
form
solid
mp
284-286 °C (lit.)
Quality Level
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
A3773N162650280
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
assay
≥99.0% (calc. based on dry substance, AT)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
crystalline
form
-
mp
284-286 °C (lit.)
mp
284-286 °C (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Application
9-Amino-1,2,3,4-tetrahydroacridine hydrochloride hydrate is a well-known cholinesterase inhibitor commonly used in pharmacological studies.[1][2][3][4][5]
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
A79922-5G: + A79922-1G: + A79922-BULK: + A79922-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A review on cholinesterase inhibitors for Alzheimer?s disease.
Anand P and Singh B
Archives of Pharmacal Research, 36(4), 375-399 (2013)
New Tacrines as Anti-Alzheimer's Disease Agents. The (Benzo) Chromeno-PyranoTacrines.
Oset-Gasque MJ and Marco-Contelles J
Current Topics in Medicinal Chemistry, 17(31), 3349-3360 (2017)
Acetylcholinesterase capillary enzyme reactor for screening and characterization of selective inhibitors.
da Silva JI, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 73, 44-52 (2013)
The ameliorating effects of stigmasterol on scopolamine-induced memory impairments in mice.
Park SJ, et al.
European Journal of Pharmacology, 676(1-3), 64-70 (2012)
Comparison of inhibitory activities of donepezil and other cholinesterase inhibitors on acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase in vitro.
Ogura H, et al.
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology, 22(8), 609-614 (2000)