ADE000552
Sigma-Aldrich
tert-ブチル 3-シアノ-5-メトキシピリジン-4-イルカルバマート
AldrichCPR
Empirical Formula (Hill Notation):
C12H15N3O3
CAS番号:
分子量:
249.27
MDL番号:
PubChem Substance ID:
SMILES string
COc1cncc(C#N)c1NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-12(2,3)18-11(16)15-10-8(5-13)6-14-7-9(10)17-4/h6-7H,1-4H3,(H,14,15,16)
InChI key
WXWGKRBGUTYZKD-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
法的情報
Adesis社の製品です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
その他のドキュメント
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。