ALD00090
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzenesulfonyl fluoride
95%
Empirical Formula (Hill Notation):
C6H4ClFO2S
CAS番号:
分子量:
194.61
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
100
アッセイ
95%
reaction suitability
reaction type: click chemistry
屈折率
n/D 1.5161
密度
1.4280 g/L at 25 °C
SMILES string
ClC1=CC=CC(S(F)(=O)=O)=C1
InChI
1S/C6H4ClFO2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H
InChI key
SVUFZCYVNYUZBS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
包装
1, 10 g in poly bottle
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
RIDADR
UN 3265 8 / PGII
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
その他のドキュメント
関連コンテンツ
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.
さらに詳しく
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。