Merck
BAF116460627
Scienceware® safety labeled wash bottles
label, Sodium Hypochlorite (Bleach), wide-mouth yellow cap, capacity 500 mL (16 oz)
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
物質
low-density polyethylene
wide-mouth yellow cap
特徴
label Sodium Hypochlorite (Bleach)
manufacturer/tradename
Bel-Art F11646-0627
キャパシティ
500 mL
500 mL (16 oz)
opaque
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BAF116466250BAF116460614BAF116460617
feature
label Sodium Hypochlorite (Bleach)
feature
label Dichloromethane
feature
label Soap (No Diamond)
feature
label Saline Solution (No Diamond)
manufacturer/tradename
Bel-Art F11646-0627
manufacturer/tradename
Bel-Art F11646-6250
manufacturer/tradename
Bel-Art F11646-0614
manufacturer/tradename
Bel-Art F11646-0617
capacity
500 mL , 500 mL (16 oz)
capacity
500 mL , 500 mL (16 oz)
capacity
500 mL , 500 mL (16 oz)
capacity
500 mL , 500 mL (16 oz)
color
opaque
color
opaque
color
opaque
color
opaque
詳細
Bel-Art’s Safety Labeled wash bottles include Department of Transportation (DOT) and National Fire Protection Association (NFPA) codes and symbols, Chemical Abstract Service (CAS) number, protective equipment symbols and target organ information, making your workplace a safer place.
特徴および利点
  • Easy-to-read printed bottles
  • Wide mouth 53mm (2") bottle for easy refilling
  • Translucent, LDPE solvent-resistant; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450nm; Toluene is red LDPE bottle
  • Polypropylene closures
  • Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Note: Use LYOB only with solvents compatible with LDPE.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先