Merck
BAF146601065
Sterileware Powder Funnels
capacity 49 mL (1.7 oz)
ログインto View Organizational & Contract Pricing
manufacturer/tradename
Bel-Art F14660-1065
全体高
2.75 in. (71 mm)
キャパシティ
49 mL (1.7 oz)
stem I.D. × L × O.D.
0.5 in. (12 mm) × 1 in. (25 mm) × 0.5625 in. (15 mm)
top I.D. × O.D.
2.5625 in. (65 mm) × 2.75 in. (70 mm)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BAF146601080BAF146601100BAF378750620
vibrant-m
BAF146601065
Sterileware Powder Funnels
vibrant-m
BAF146601080
Sterileware Powder Funnels
vibrant-m
BAF146601100
Sterileware Powder Funnels
Overall H
2.75 in. (71 mm)
Overall H
3.25 in. (83 mm)
Overall H
3.25 in. (83 mm)
Overall H
-
capacity
49 mL (1.7 oz)
capacity
138 mL (4.7 oz)
capacity
248 mL (8.4 oz)
capacity
-
stem I.D. × L × O.D.
0.5 in. (12 mm) × 1 in. (25 mm) × 0.5625 in. (15 mm)
stem I.D. × L × O.D.
0.5625 in. (15 mm) × 1 in. (25 mm) × 0.75 in. (18 mm)
stem I.D. × L × O.D.
0.5625 in. (14 mm) × 1.0625 in. (26 mm) × 0.8125 in. (21 mm)
stem I.D. × L × O.D.
-
top I.D. × O.D.
2.5625 in. (65 mm) × 2.75 in. (70 mm)
top I.D. × O.D.
3.0625 in. (80 mm) × 3.375 in. (85 mm)
top I.D. × O.D.
3.9375 in. (100 mm) × 105 mm
top I.D. × O.D.
-
詳細
These sterile, wide stem funnels are ideal for transferring powders or granules using a sterile sampling tool into a sterile container
特徴および利点
  • 60° angle and large bore stem help minimize bridging of powder
  • FDA grade polypropylene; safe for food, drug and cosmetic use
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
  • Individually bagged; ready for one time use and disposal
  • Lot stamped for accurate tracingNote: Sterilized products are not returnable.
法的情報
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先