Merck
BAF146601150
Sterileware Powder Funnels
capacity 784 mL (26.5 oz)
ログイン組織・契約価格を表示する
manufacturer/tradename
Bel-Art F14660-1150
全体高
5.375 in. (136 mm)
キャパシティ
784 mL (26.5 oz) ,
stem I.D. × L × O.D.
0.9375 in. (24 mm) × 1.1875 in. (30 mm) × 1.125 in. (29 mm)
top I.D. × O.D.
5.625 in. (142 mm) × 5.875 in. (149 mm)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BAF146601100BAF146601080BAF369430001
vibrant-m
BAF146601150
Sterileware Powder Funnels
vibrant-m
BAF146601100
Sterileware Powder Funnels
vibrant-m
BAF146601080
Sterileware Powder Funnels
Overall H
5.375 in. (136 mm)
Overall H
3.25 in. (83 mm)
Overall H
3.25 in. (83 mm)
Overall H
-
capacity
784 mL (26.5 oz) ,
capacity
248 mL (8.4 oz)
capacity
138 mL (4.7 oz)
capacity
1 mL (0.03 oz)
stem I.D. × L × O.D.
0.9375 in. (24 mm) × 1.1875 in. (30 mm) × 1.125 in. (29 mm)
stem I.D. × L × O.D.
0.5625 in. (14 mm) × 1.0625 in. (26 mm) × 0.8125 in. (21 mm)
stem I.D. × L × O.D.
0.5625 in. (15 mm) × 1 in. (25 mm) × 0.75 in. (18 mm)
stem I.D. × L × O.D.
-
top I.D. × O.D.
5.625 in. (142 mm) × 5.875 in. (149 mm)
top I.D. × O.D.
3.9375 in. (100 mm) × 105 mm
top I.D. × O.D.
3.0625 in. (80 mm) × 3.375 in. (85 mm)
top I.D. × O.D.
-
詳細
These sterile, wide stem funnels are ideal for transferring powders or granules using a sterile sampling tool into a sterile container
特徴および利点
  • 60° angle and large bore stem help minimize bridging of powder
  • FDA grade polypropylene; safe for food, drug and cosmetic use
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
  • Individually bagged; ready for one time use and disposal
  • Lot stamped for accurate tracingNote: Sterilized products are not returnable.
法的情報
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先