Merck
BAF367400110
SP Bel-Art® Sterileware Sampling Spoon
plastic, sterile, nominal capacity 1.25 mL (0.04 oz), L × width 10.3 cm (4.0625 in.) × 0.5 in. (13 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
plastic
無菌性
sterile
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F36740-0110
L ×幅
10.3 cm (4.0625 in.) × 0.5 in. (13 mm)
公称容量
1.25 mL (0.04 oz)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
These economical measures are ideal for retrieving small, specific volume samples of powders or liquids. Use a separate spoon for each material sampled to avoid cross contamination.
特徴および利点
  • Unique flat bottom shape allows them to be used as weighing boats for additional sampling accuracy
  • Made from white, FDA grade high-impact polystyrene plastic for durability and stiffness when sampling packed powders
  • Available sterile in 10 or 100 packs or non-sterile in 12 packs
  • Sterile spoons are individually sealed and sterilized in a polyethylene bag ready for one time use and disposal, and are lot stamped for accurate lot tracing.
    Note: Sterilized products are not returnable.
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先