Merck
BAF367400210
SP Bel-Art® Sterileware Sampling Spoon
plastic, sterile, nominal capacity 2.5 mL (0.08 oz), L × width 10.8 cm (4.25 in.) × 0.6875 in. (17 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
plastic
無菌性
sterile
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F36740-0210
L ×幅
10.8 cm (4.25 in.) × 0.6875 in. (17 mm)
公称容量
2.5 mL (0.08 oz)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BAF367400110BAF367400310BAF367400410
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Bel-Art F36740-0210
manufacturer/tradename
Bel-Art F36740-0110
manufacturer/tradename
Bel-Art F36740-0310
manufacturer/tradename
Bel-Art F36740-0410
L × width
10.8 cm (4.25 in.) × 0.6875 in. (17 mm)
L × width
10.3 cm (4.0625 in.) × 0.5 in. (13 mm)
L × width
4.5 in. (114 mm) × 0.875 in. (22 mm)
L × width
12.7 cm (5 in.) × 1.125 in. (29 mm)
nominal capacity
2.5 mL (0.08 oz)
nominal capacity
1.25 mL (0.04 oz)
nominal capacity
5.0 mL (0.17 oz)
nominal capacity
8.0 mL (0.27 oz)
詳細
These economical measures are ideal for retrieving small, specific volume samples of powders or liquids. Use a separate spoon for each material sampled to avoid cross contamination.
特徴および利点
  • Unique flat bottom shape allows them to be used as weighing boats for additional sampling accuracy
  • Made from white, FDA grade high-impact polystyrene plastic for durability and stiffness when sampling packed powders
  • Available sterile in 10 or 100 packs or non-sterile in 12 packs
  • Sterile spoons are individually sealed and sterilized in a polyethylene bag ready for one time use and disposal, and are lot stamped for accurate lot tracing.
    Note: Sterilized products are not returnable.
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先