Merck
BAF367400410
SP Bel-Art® Sterileware Sampling Spoon
plastic, sterile, nominal capacity 8.0 mL (0.27 oz), L × width 12.7 cm (5 in.) × 1.125 in. (29 mm)
別名:
Lab Scoop, dispensing tool, spoon
Slide 1 of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
plastic
無菌性
sterile
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F36740-0410
L ×幅
12.7 cm (5 in.) × 1.125 in. (29 mm)
公称容量
8.0 mL (0.27 oz)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BAF367400110BAF367400210BAF367400310
material
plastic
material
plastic
material
plastic
material
plastic
manufacturer/tradename
Bel-Art F36740-0410
manufacturer/tradename
Bel-Art F36740-0110
manufacturer/tradename
Bel-Art F36740-0210
manufacturer/tradename
Bel-Art F36740-0310
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10 ea
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
L × width
12.7 cm (5 in.) × 1.125 in. (29 mm)
L × width
10.3 cm (4.0625 in.) × 0.5 in. (13 mm)
L × width
10.8 cm (4.25 in.) × 0.6875 in. (17 mm)
L × width
4.5 in. (114 mm) × 0.875 in. (22 mm)
nominal capacity
8.0 mL (0.27 oz)
nominal capacity
1.25 mL (0.04 oz)
nominal capacity
2.5 mL (0.08 oz)
nominal capacity
5.0 mL (0.17 oz)
詳細
These economical measures are ideal for retrieving small, specific volume samples of powders or liquids. Use a separate spoon for each material sampled to avoid cross contamination.
特徴および利点
  • Unique flat bottom shape allows them to be used as weighing boats for additional sampling accuracy
  • Made from white, FDA grade high-impact polystyrene plastic for durability and stiffness when sampling packed powders
  • Available sterile in 10 or 100 packs or non-sterile in 12 packs
  • Sterile spoons are individually sealed and sterilized in a polyethylene bag ready for one time use and disposal, and are lot stamped for accurate lot tracing.
    Note: Sterilized products are not returnable.
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)