Merck
BAF369330003
SP Bel-Art® Sterileware Sampling Scoop
white polystyrene, bowl capacity 125 mL (4 oz), sterile, pack of 50 ea (individually wrapped)
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
white polystyrene
無菌性
sterile
包装
pack of 50 ea (individually wrapped)
メーカー/製品名
Bel-Art F36933-0003
H × L × W
1.25 in. (32 mm) × 6.25 in. (159 mm) × 2.1875 in. (56 mm)
bowl H × L × W
1.25 in. (32 mm) × 4.8125 in. (122 mm) × 2.1875 in. (56 mm)
ボウルの最大容量
125 mL (4 oz)
ハンドル長
1.625 in. (4.1 cm)
公称容量
125 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BAF369330001BAF369330002BAF367400510
material
white polystyrene
material
white polystyrene
material
white polystyrene
material
plastic
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Bel-Art F36933-0003
manufacturer/tradename
Bel-Art F36933-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F36933-0002
manufacturer/tradename
Bel-Art F36740-0510
H × L × W
1.25 in. (32 mm) × 6.25 in. (159 mm) × 2.1875 in. (56 mm)
H × L × W
1.0625 in. (27 mm) × 5.0625 in. (129 mm) × 1.75 in. (44 mm)
H × L × W
1.125 in. (29 mm) × 5.5625 in. (141 mm) × 1.9375 in. (49 mm)
H × L × W
-
bowl H × L × W
1.25 in. (32 mm) × 4.8125 in. (122 mm) × 2.1875 in. (56 mm)
bowl H × L × W
1.0625 in. (27 mm) × 3.6875 in. (94 mm) × 1.75 in. (44 mm)
bowl H × L × W
1.125 in. (129 mm) × 4.0625 in. (103 mm) × 1.9375 in. (49 mm)
bowl H × L × W
-
詳細
An inexpensive and accurate measure for dry or liquid sample collection. Available 50 sterile scoops per pack or 12 non-sterile scoops per pack.
特徴および利点
  • Capacity is listed on each white scoop
  • Leveling the sample to the flat top edge ensures a repeatable and consistent volume measure
  • Flat bottom shape and light weight allows for use as a weighing boat
  • One-piece scoops are made from durable, FDA grade, high-impact polystyrene plastic
  • Sterile are individually sealed and sterilized in a polyethylene bag ready for one time use and disposal, lot stamped for accurate lot tracing
Note: Sterilized products are not returnable.
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先