Merck
BAF369410003
SP Bel-Art® Sterileware Teaspoon Style Sampling Spoon
white polystyrene, nominal capacity 3 mL (0.1 oz), handle L 13.7 cm (5.375 in.), sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
white polystyrene
無菌性
sterile
包装
pack of 100 ea (individually wrapped)
メーカー/製品名
Bel-Art F36941-0003
bowl H × L × W
0.25 in. (5 mm) × 1.5 in. (36 mm) × 1 in. (25 mm)
ハンドル長
13.7 cm (5.375 in.)
公称容量
3 mL (0.1 oz)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BAF369430001BAF369410010BAF369430005
material
white polystyrene
material
white high-density polyethylene
material
white polystyrene
material
white high-density polyethylene
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Bel-Art F36941-0003
manufacturer/tradename
Bel-Art F36943-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F36941-0010
manufacturer/tradename
Bel-Art F36943-0005
bowl H × L × W
0.25 in. (5 mm) × 1.5 in. (36 mm) × 1 in. (25 mm)
bowl H × L × W
-
bowl H × L × W
0.375 in. (10 mm) × 1.875 in. (48 mm) × 1.375 in. (35 mm)
bowl H × L × W
-
handle L
13.7 cm (5.375 in.)
handle L
-
handle L
13.7 cm (5.375 in.)
handle L
-
詳細
For quick and efficient surface sampling of powders and granules, these sterile spoons are used by pharmaceutical, food, cosmetic and chemical companies.
特徴および利点
  • Long handle reaches into jars, bottles and other confined areas
  • Can also be used for dispensing small quantities
  • Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
  • High impact polystyrene (HIPS) spoons heat sealed in individual polyethylene bags
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
  • Ready for one time use and disposal
  • Lot stamped for accurate tracing
Note: Sterilized products are not returnable.
These sampling spoons are designed for retrieving samples from a larger source. Capacity/volumes are estimated and are not meant for taking exact sample weights/volumes. Stated volumes represent typical heaping samples.
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先