Merck
BAF369430020
SP Bel-Art® Sterileware Volumetric Sampling Spoons
white high-density polyethylene, capacity × L 20 mL (0.68 oz) × 18 cm (7.125 in.), sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
white high-density polyethylene
無菌性
sterile
包装
pack of 100 ea (individually wrapped)
メーカー/製品名
Bel-Art F36943-0020
bowl diam.
1.75 in. (43 mm)
capacity × L
20 mL (0.68 oz) × 18 cm (7.125 in.)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BAF369430001BAF369430005BAF369470010
material
white high-density polyethylene
material
white high-density polyethylene
material
white high-density polyethylene
material
white high-density polypropylene
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Bel-Art F36943-0020
manufacturer/tradename
Bel-Art F36943-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F36943-0005
manufacturer/tradename
Bel-Art F36947-0010
bowl diam.
1.75 in. (43 mm)
bowl diam.
0.75 in. (18 mm)
bowl diam.
1.125 in. (29 mm)
bowl diam.
-
capacity × L
20 mL (0.68 oz) × 18 cm (7.125 in.)
capacity × L
-
capacity × L
-
capacity × L
-
詳細
Suitable for use with powders, granules, liquids, gels or suspensions, these sterile spoons allow set volumes to be accurately measured and sampled.
特徴および利点
  • Leveling to top of bowl provides accurately measured samples
  • Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
  • High density polyethylene (HDPE) spoons heat sealed in individual polyethylene bags
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
  • Lot stamped for accurate tracing
Note: Sterilized products are not returnable.
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先