Merck
BAF369470020
SP Bel-Art® Sterileware Extra-Long Bent Handle Spoons
white high-density polyethylene, nominal capacity 20 mL (3/4 oz), handle L 30 cm (38 mm), sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
white high-density polyethylene
無菌性
sterile
包装
pack of 100 ea (individually wrapped)
メーカー/製品名
Bel-Art F36947-0020
ボウル L × W
3.5 in. (88 mm) × 1.5 in. (35 mm)
ハンドル長
30 cm (38 mm)
公称容量
20 mL (3/4 oz)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BAF369430001BAF369470010BAF369430005
material
white high-density polyethylene
material
white high-density polyethylene
material
white high-density polypropylene
material
white high-density polyethylene
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Bel-Art F36947-0020
manufacturer/tradename
Bel-Art F36943-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F36947-0010
manufacturer/tradename
Bel-Art F36943-0005
bowl L × W
3.5 in. (88 mm) × 1.5 in. (35 mm)
bowl L × W
-
bowl L × W
3 in. (77 mm) × 1.125 in. (29 mm)
bowl L × W
-
handle L
30 cm (38 mm)
handle L
-
handle L
30 cm (11.875 in.)
handle L
-
詳細
These sterile spoons are ideal for sampling and dispensing of powders, granules and liquids.
特徴および利点
  • Long handle allows sampling from a distance reducing the risk of contamination
  • Handle is bent at bowl to facilitate easier retrieval of samples, including from within tall containers
  • Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
  • High density polyethylene (HDPE) spoons heat sealed in individual polyethylene bags
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
  • Lot stamped for accurate tracing
Note: Sterilized products are not returnable.
These sampling spoons are designed for retrieving samples from a larger source. Capacity/volumes are estimated and are not meant for taking exact sample weights/volumes. Stated volumes represent typical heaping samples.
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先