Merck
BAF378740001
SP Bel-Art® Sterileware Powder Thief
capacity × L 1 mL (0.03 oz) × 19.75 in. (50 cm), pack of 20 ea (individually wrapped)
ログイン組織・契約価格を表示する
包装
pack of 20 ea (individually wrapped)
manufacturer/tradename
Bel-Art F37874-0001
capacity × L
1 mL (0.03 oz) × 19.75 in. (50 cm)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BAF378740005BAF378741020BAF378741010
manufacturer/tradename
Bel-Art F37874-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F37874-0005
manufacturer/tradename
Bel-Art F37874-1020
manufacturer/tradename
Bel-Art F37874-1010
capacity × L
1 mL (0.03 oz) × 19.75 in. (50 cm)
capacity × L
5 mL (0.17 oz) × 19.75 in. (50 cm)
capacity × L
20 mL (0.67 oz) × 39.375 in. (100 cm)
capacity × L
10 mL (0.34 oz) × 39.375 in. (100 cm)
詳細
Available in two lengths each with four tip volumes, these sterile powder thieves easily sample from targeted locations within bulk powders. Used by pharmaceutical, food, cosmetic and chemical companies.
特徴および利点
  • Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
  • High density polyethylene (HDPE) thief heat sealed in individual polyethylene bag
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)Ready for one time use and disposal
  • Lot stamped for accurate tracing
Note: Sterilized products are not returnable.
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先