Merck
BAF378740005
SP Bel-Art® Sterileware Powder Thief
capacity × L 5 mL (0.17 oz) × 19.75 in. (50 cm), pack of 20 ea (individually wrapped)
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
high-density polyethylene
包装
pack of 20 ea (individually wrapped)
manufacturer/tradename
Bel-Art F37874-0005
capacity × L
5 mL (0.17 oz) × 19.75 in. (50 cm)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BAF378741020BAF378740010BAF378740020
material
high-density polyethylene
material
high-density polyethylene
material
high-density polyethylene
material
high-density polyethylene
manufacturer/tradename
Bel-Art F37874-0005
manufacturer/tradename
Bel-Art F37874-1020
manufacturer/tradename
Bel-Art F37874-0010
manufacturer/tradename
Bel-Art F37874-0020
capacity × L
5 mL (0.17 oz) × 19.75 in. (50 cm)
capacity × L
20 mL (0.67 oz) × 39.375 in. (100 cm)
capacity × L
10 mL (0.34 oz) × 19.75 in. (50 cm)
capacity × L
20 mL (0.67 oz) × 19.75 in. (50 cm)
詳細
Available in two lengths each with four tip volumes, these sterile powder thieves easily sample from targeted locations within bulk powders. Used by pharmaceutical, food, cosmetic and chemical companies.
特徴および利点
  • Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
  • High density polyethylene (HDPE) thief heat sealed in individual polyethylene bag
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)Ready for one time use and disposal
  • Lot stamped for accurate tracing
Note: Sterilized products are not returnable.
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先