Merck
BAH369480000
SP Bel-Art® Sterileware Large Sampling Spoons
white polystyrene, nominal capacity 30 mL (1 oz), L × W 25.7 cm (10.125 in.) × 2.1875 in. (56 mm), sterile, pack of 25 ea (individually wrapped)
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
white polystyrene
無菌性
sterile
包装
pack of 25 ea (individually wrapped)
メーカー/製品名
Bel-Art H36948-0000
L × W
25.7 cm (10.125 in.) × 2.1875 in. (56 mm)
公称容量
30 mL (1 oz)
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BAF369430001BAF369430005BAF369430010
material
white polystyrene
material
white high-density polyethylene
material
white high-density polyethylene
material
white high-density polyethylene
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Bel-Art H36948-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F36943-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F36943-0005
manufacturer/tradename
Bel-Art F36943-0010
L × W
25.7 cm (10.125 in.) × 2.1875 in. (56 mm)
L × W
-
L × W
-
L × W
-
nominal capacity
30 mL (1 oz)
nominal capacity
-
nominal capacity
-
nominal capacity
-
詳細
Large, sterile sampling spoon is ideal for sampling semi-solids, viscous liquids or bulk materials.
特徴および利点
  • 30ml (1oz) spoons are made from FDA grade, high-impact polystyrene plastic
  • Long handle keeps the hand away from the sample
  • Individually sealed and sterilized in a polyethylene bag ready for one time use and disposal
  • Lot stamped for accurate lot tracing
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先