Merck
BAH379420000
SP Bel-Art® FEP Coated Steel Forceps
Bent, L 102 mm , fully coated
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
FEP forceps (FEP Coated Steel)
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H37942-0000
L
10.2 cm (4 in.) , long
102 mm , fully coated
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
These forceps are fully coated with brown PTFE® FEP and comply with FDA regulations concerning direct food contact.
特徴および利点
  • Wide tips are perfect for lifting cover glasses
  • Available in two styles, bent or straight tip
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Teflon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先