Merck
BR10002
BRAND® burette length for burette ′Economy′
size 60 mL
別名:
SILBERBRAND, ビュレット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
物質
black graduation
glass
詳細
SILBERBRAND
without stopcock
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
BRAND 10002
容積測定範囲
60 mL, accuracy: ±0.08 mL
サイズ
60 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
BRAND burettes are always calibrated to deliver (TD, Ex).
Waiting times:
BLAUBRAND® - waiting time 30 sec. SILBERBRAND - no waiting time
A waiting time is usually not necessary if a titration is performed (see DIN EN ISO 385).
All BLAUBRAND® burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG