Merck
BR113941
BRAND® culture tube, screw cap
L × W 16 mm × 160 mm, thickness 1.0 mm
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
別名:
チューブ
物質
round bottom
screw top cap
screw top neck
soda-lime glass tube
transparent tube
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 1,800 × g
neck thread external thread
包装
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
BRAND 113941
L × W
16 mm × 160 mm
キャパシティ
16 mL
20 mL
厚さ
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BR113943BR114125BR114110
BRAND® culture tube, screw cap L × W 16 mm × 160 mm, thickness 1.0 mm
BR113941
BRAND® culture tube, screw cap
BRAND® culture tube, screw cap L × W 18 mm × 180 mm, thickness 1.0 mm
BR113943
BRAND® culture tube, screw cap
BRAND® culture tube, rimless L × W 16 mm × 160 mm, thickness 0.8 mm
BR114125
BRAND® culture tube, rimless
BRAND® culture tube, rimless L × W 12 mm × 100 mm, thickness 0.6 mm
BR114110
BRAND® culture tube, rimless
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
RCF 1,800 × g, neck thread external thread
feature
RCF 1,100 × g, neck thread external thread
feature
RCF 1,500 × g, neck thread push fit
feature
RCF 3,000 × g, neck thread push fit
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 144 ea
manufacturer/tradename
BRAND 113941
manufacturer/tradename
BRAND 113943
manufacturer/tradename
BRAND 114125
manufacturer/tradename
BRAND 114110
L × W
16 mm × 160 mm
L × W
18 mm × 180 mm
L × W
16 mm × 160 mm
L × W
12 mm × 100 mm
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先